1535019
USP
Phenytoin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,2-Diphenylglycine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
phenytoin
fabricante/nome comercial
USP
pf
245-247 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC(C(O)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17)
chave InChI
YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Fosphenytoin Sodium Injection
- Phenytoin Sodium
- Fosphenytoin Sodium
- Phenytoin Chewable Tablets
- Extended Phenytoin Sodium Capsules
- Phenytoin Oral Suspension
- Phenytoin
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3