Documentos Principais
161918
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylglycine
98%
Sinônimo(s):
α-amino-α-phenyl-Benzeneacetic acid
About This Item
Fórmula linear:
H2NC(C6H5)2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
227.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
2,2-Diphenylglycine, 98%
Ensaio
98%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white to off-white
pf
245-247 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC(C(O)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17)
chave InChI
YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)