1494910
USP
Pantoprazole Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-(Difluoromethoxy)-2-{[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]thio}-1H-benzimidazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pantoprazole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccnc(CSc2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
InChI
1S/C16H15F2N3O3S/c1-22-13-5-6-19-12(14(13)23-2)8-25-16-20-10-4-3-9(24-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
chave InChI
UKILEIRWOYBGEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Pantoprazole Sodium
- Pantoprazole Sodium Delayed-Release Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3