1494501
USP
Panthenol, racemic
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
DL-Panthenol, (±)-α,γ-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-β,β-dimethylbutyramide, (±)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyric 3-hydroxypropylamide, DL-Pantothenyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
panthenol
fabricante/nome comercial
USP
pf
66-69 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(CO)C(O)C(=O)NCCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)
chave InChI
SNPLKNRPJHDVJA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Calcium Pantothenate Tablets
- Oil- and Water-Soluble Vitamins Capsules
- Oil- and Water-Soluble Vitamins Oral Solution
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Capsules
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Oral Solution
- Panthenol
- Water-Soluble Vitamins Capsules
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)