1493000
USP
Pamoic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,1′-Methylene-bis(2-hydroxy-3-naphthoic acid), 4,4′-Methylenebis(3-hydroxy-2-naphthoic acid), Embonic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cycloguanil, oxantel
fabricante/nome comercial
USP
pf
≥300 °C (dec.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc3c(O)c(cc4ccccc34)C(O)=O)c1O
InChI
1S/C23H16O6/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29)
chave InChI
WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Pyrantel Pamoate.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)