1479020
USP
Orphenadrine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Ethyl-N,N-dimethyl [2-(2-methylbenzhydryloxy)ethyl]ammonium chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
orphenadrine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C20H28NO.ClH/c1-5-21(3,4)14-15-22-16-18-11-7-9-13-20(18)19-12-8-6-10-17(19)2;/h6-13H,5,14-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
LHNAJQVIYDAYMX-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Orphenadrine Citrate
- Orphenadrine Citrate Extended-Release Tablets
- Orphenadrine Citrate Injection
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3