Documentos Principais
1478185
USP
Oleyl alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Z-9-Dodecen-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
268.48
Beilstein:
1723962
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1478185 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oleyl alcohol
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.46 (lit.)
p.e.
207 °C/13 mmHg (lit.)
pf
0-5.0 °C (lit.)
densidade
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
chave InChI
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Oleyl alcohol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
170 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Cetyl alcohol analytical standard
Supelco
68824
Cetyl alcohol
Stearyl Alcohol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1115
Stearyl Alcohol
1-Pentadecanol 99%
Sigma-Aldrich
412228
1-Pentadecanol