1448617
USP
Moxifloxacin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Cyclopropyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
moxifloxacin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C20H21F2N3O3/c21-14-6-12-17(25(11-3-4-11)8-13(19(12)26)20(27)28)16(22)18(14)24-7-10-2-1-5-23-15(10)9-24/h6,8,10-11,15,23H,1-5,7,9H2,(H,27,28)/t10-,15+/m0/s1
chave InChI
WEXQOLCYKFJAJZ-ZUZCIYMTSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Optimization of separation and determination of moxifloxacin and its related substances by RP-HPLC: Demonstrating the analytical prowess of RP-HPLC, this research utilizes Moxifloxacin Related Compound A to refine and validate methods for the precise quantification and quality control of fluoroquinolone pharmaceuticals, ensuring high standards in drug manufacturing and compliance (Djurdjevic et al., 2009).
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2