Y0000485
mio-inositol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,2,3,4,5,6-hexa-hidroxiciclo-hexano, i-inositol, meso-inositol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
6.2 (vs air)
família API
inositol
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
222-227 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
chave InChI
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente