1445653
USP
Moexipril Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-[(S)-(+)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
moexipril
fabricante/nome comercial
USP
pf
150-152 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-3-20-15(19)13(16-11(2)14(17)18)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13,16H,3,9-10H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,13-/m0/s1
chave InChI
CEIWXEQZZZHLDM-AAEUAGOBSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Moexipril Hydrochloride
- Enalapril Maleate
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3