PHR3052
Moexipril Related Compound E
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
(S)-(−)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1445642
família API
moexipril
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
pf
280-285 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1cc2CN[C@@H](Cc2cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4.ClH/c1-16-10-4-7-3-9(12(14)15)13-6-8(7)5-11(10)17-2;/h4-5,9,13H,3,6H2,1-2H3,(H,14,15);1H/t9-;/m0./s1
chave InChI
ROWPWZMWICGKBY-FVGYRXGTSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.