1443001
USP
Metyrapone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Methyl-1,2-di-3-pyridyl-1-propanone, Metyrapone, Su-4885
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
metyrapone
fabricante/nome comercial
USP
pf
52-55 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(c1cccnc1)C(=O)c2cccnc2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-14(2,12-6-4-8-16-10-12)13(17)11-5-3-7-15-9-11/h3-10H,1-2H3
chave InChI
FJLBFSROUSIWMA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)