1431501
USP
Methyl myristate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methyl tetradecanoate, Myristic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methyl myristate
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
pb
323 °C (lit.)
pf
18 °C (lit.)
densidade
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
chave InChI
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Glyceryl Mono and Dicaprylate
- Glyceryl Mono and Dicaprylocaprate
- Glyceryl Monocaprylate
- Glyceryl Monocaprylocaprate
- Glyceryl Tristearate
- Polyglyceryl 3 Diisostearate
- Polyglyceryl Dioleate
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112.0 °C - closed cup
Protocolos
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
HPLC Analysis of Fatty Acid Methyl Esters (FAMES) on SUPELCOSIL™ LC-18