1430735
USP
Methylnaltrexone bromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
17-(Cyclopropylmethyl)-4,5α-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxomorphinanium bromide, MNTX, Methylnaltrexonium, Mrz-2663, N-Methylnaltrexone, Naltrexone MB, Quaternary ammonium naltrexone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methylnaltrexone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].C[N@+]1(CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CCC4=O)c35)CC6CC6
InChI
1S/C21H25NO4.BrH/c1-22(11-12-2-3-12)9-8-20-17-13-4-5-14(23)18(17)26-19(20)15(24)6-7-21(20,25)16(22)10-13;/h4-5,12,16,19,25H,2-3,6-11H2,1H3;1H/t16-,19+,20+,21-,22?;/m1./s1
chave InChI
IFGIYSGOEZJNBE-KNLJMPJLSA-N
Informações sobre genes
human ... OPRM1(4988)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 2 Oral
Órgãos-alvo
Gastrointestinal tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3