1430349
USP
Methyl linolenate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Linolenic acid methyl ester, Methyl cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methyl linolenate
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.470 (lit.)
pb
182 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
chave InChI
DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Borage Seed Oil Capsules
- Evening Primrose Oil Capsules
- Flax Seed Oil Capsules
- Powdered Saw Palmetto
- Saw Palmetto
- Saw Palmetto Capsules
- Saw Palmetto Extract
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Protocolos
HPLC Analysis of Fatty Acid Methyl Esters (FAMES) on SUPELCOSIL™ LC-18