1374907
USP
Maltitol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-O-α-Glucopyranosyl-D-sorbitol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
maltitol
fabricante/nome comercial
USP
pf
149-152 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+/m0/s1
chave InChI
VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Maltitol Solution
- Hydrogenated Starch Hydrolysate
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)