1369419
USP
Lomustine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosourea
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
lomustine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCCN(N=O)C(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16ClN3O2/c10-6-7-13(12-15)9(14)11-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H,11,14)
chave InChI
GQYIWUVLTXOXAJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Lomustine Capsules
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3