1367581
USP
Linezolid Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]ethanethioamide, (S)-N-{[3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl}thioacetamide
About This Item
Produtos recomendados
família API
linezolid
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(ccc(c1)N3C[C@@H](OC3=O)CNC(=S)C)N2CCOCC2
InChI
1S/C16H20FN3O3S/c1-11(24)18-9-13-10-20(16(21)23-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-22-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,24)/t13-/m0/s1
chave InChI
ARKKSPJWSZIEQK-ZDUSSCGKSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)