1359404
USP
Levetiracetam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, 2(S)-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butyramide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
levetiracetam
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
chave InChI
HPHUVLMMVZITSG-LURJTMIESA-N
Informações sobre genes
human ... CACNA1B(774) , SV2A(9900)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3