1358864
USP
Levalbuterol Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-[2-(tert-Butylamino)-1-methoxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol acetate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
levalbuterol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C(C)(C)C)CC(OC)c1cc(c(cc1)O)CO
InChI
1S/C14H23NO3/c1-14(2,3)15-8-13(18-4)10-5-6-12(17)11(7-10)9-16/h5-7,13,15-17H,8-9H2,1-4H3
chave InChI
UMHASVFLCHGDPW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)