PHR1960
Salbutamol Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
5-[2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-hydroxybenzaldehyde hemisulfate salt, 5-{2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl}-2-hydroxybenzaldehyde hemisulfate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 712
traceable to Ph. Eur. Y0000071
traceable to USP 1358820
família API
salbutamol, albuterol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,8,12,14,16-17H,7H2,1-3H3
chave InChI
RNGYKBNYRUYCIV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.