Documentos Principais
1356585
USP
Ketoprofen Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(C6H4COC6H5)CN
Número CAS:
Peso molecular:
235.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1356585 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
família API
ketoprofen
fabricante/nome comercial
USP
pf
47-53 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H13NO/c1-12(11-17)14-8-5-9-15(10-14)16(18)13-6-3-2-4-7-13/h2-10,12H,1H3
chave InChI
RGYOCHMZSLUCNP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ketoprofen Related Compound F USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)