1351005
USP
Isoproterenol hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Isoprenaline hydrochloride, (±)-Isoproterenol hydrochloride, 1-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)-2-isopropylaminoethanol hydrochloride, N-Isopropyl-DL-noradrenaline hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
isoproterenol
fabricante/nome comercial
USP
pf
165-175 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H
chave InChI
IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Isoproterenol Hydrochloride Injection
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2