1347518
USP
Ipratropium bromide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(1R,3r,5S,8r)-3-Hydroxy-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide, N-Isopropyltropinium bromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ipratropium
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C11H22NO.BrH/c1-8(2)12(3)9-4-5-10(12)7-11(13)6-9;/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
YKNOMJKDKYEKDF-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3