1345159
USP
Ioxaglic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-(2-Hydroxyethyl)-2,4,6-triiodo-5-{2-[2,4,6-triiodo-3-(N-methylacetamido)-5-(methylcarbamoyl)benzamido]acetamido}isophthalamic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ioxaglic acid
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C24H21I6N5O8/c1-7(37)35(3)20-17(29)10(21(39)31-2)13(25)11(18(20)30)23(41)33-6-8(38)34-19-15(27)9(22(40)32-4-5-36)14(26)12(16(19)28)24(42)43/h36H,4-6H2,1-3H3,(H,31,39)(H,32,40)(H,33,41)(H,34,38)(H,42,43)
chave InChI
TYYBFXNZMFNZJT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3