Documentos Principais
1296029
USP
Glycopyrrolate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Nitroisophthalic acid, 5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H3-1,3-(CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
211.13
Beilstein:
1976587
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1296029 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
glycopyrrolate
fabricante/nome comercial
USP
pf
259-261 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
NBDAHKQJXVLAID-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
373.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
189.6 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. what is glycopyrrolate for?
    1 answer
    1. This product is intended for use as an analytical standard only. It is not suitable for human or veterinary use.