PHR2467
Glycopyrrolate Related Compound C
pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
α-Cyclopentylmandelic acid, Glycopyrronium Bromide Impurity J (PhEur), 2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1296042
família API
glycopyrrolate
forma
solid
embalagem
pkg of 50 mg
pf
146-151 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)(C1CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O3/c14-12(15)13(16,11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
chave InChI
WFLUEQCOAQCQLP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.