1274631
USP
Flunixin Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
flunixin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ncccc1C(=O)OCC
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-10-7(6)9/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
PMIMPBYTPPRBGD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)