1249916
USP
Estazolam Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Chloro-2-(3-chloromethyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)benzophenone, [5-Chloro-2-[3-(chloromethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl] phenyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
estazolam
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C16H11Cl2N3O/c17-9-15-20-19-10-21(15)14-7-6-12(18)8-13(14)16(22)11-4-2-1-3-5-11/h1-8,10H,9H2
chave InChI
KBWXJZXYNPXORC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Estazolam
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3