1241550
USP
Ergotaminine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(5α, 8α)-12′-Hydroxy-2′-methyl-5′-(phenylmethyl)ergotaman-3′,6′,18-trione, Isoergotamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ergotaminine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N21[C@@](O[C@](C2=O)(NC(=O)[C@@H]5CN([C@@H]6Cc7c8c([nH]c7)cccc8C6=C5)C)C)([C@H]3N(CCC3)C(=O)[C@@H]1Cc4ccccc4)O
InChI
1S/C33H35N5O5/c1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32/h3-6,8-11,15,17,21,25-27,34,42H,7,12-14,16,18H2,1-2H3,(H,35,39)/t21-,25+,26-,27-,32+,33-/m0/s1
chave InChI
XCGSFFUVFURLIX-BRMNWJGKSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Ergotamine Tartrate and Caffeine Suppositories
- Ergotamine Tartrate and Caffeine Tablets
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)