1236506
USP
4-Epianhydrotetracycline hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(4R,4aS,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tetracycline
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H][C@@]12Cc3c(C)c4cccc(O)c4c(O)c3C(=O)[C@]1(O)C(=O)C(C(N)=O)=C(O)[C@@H]2N(C)C
InChI
1S/C22H22N2O7.ClH/c1-8-9-5-4-6-12(25)13(9)17(26)14-10(8)7-11-16(24(2)3)18(27)15(21(23)30)20(29)22(11,31)19(14)28;/h4-6,11,16,25-27,31H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t11-,16+,22-;/m0./s1
chave InChI
XBSQEFHDCDFNJU-MOMXNFOMSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Tetracycline Hydrochloride Tablets
- Tetracycline
- Tetracycline Hydrochloride
- Tetracycline Hydrochloride Capsules
- Tetracycline Hydrochloride Ophthalmic Ointment
- Tetracycline Hydrochloride Ointment
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)