1235274
USP
Enalaprilat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Enalaprilat dihydrate, (2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenyl-propyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, Vasotec
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
enalaprilat
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O.O.C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C18H24N2O5.2H2O/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13;;/h2-4,6-7,12,14-15,19H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25);2*1H2/t12-,14-,15-;;/m0../s1
chave InChI
MZYVOFLIPYDBGD-MLZQUWKJSA-N
Informações sobre genes
human ... ACE(1636)
Descrição geral
Aplicação
- Enalapril Maleate and Hydrochlorothiazide Tablets
- Enalapril Maleate Tablets
- Enalaprilat
- Enalaprilat Injection
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3