Documentos Principais
1231728
USP
Powdered Echinacea Purpurea Extract
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Echinacea purpurea extract
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1231728 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
powdered echinacea extract
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Powdered Echinacea Purpurea Extract USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Echinacea Species Dry Extract Tablets
  • Echinacea Species Powder Capsules
  • Echinacea Species Dry Extract Capsules
  • Powdered Echinacea purpurea
  • Echinacea purpurea Root
  • Echinacea purpurea Aerial Parts
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)