1231648
USP
Ecamsule Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-Camphor-10-sulfonic acid, (±)-β-Camphorsulfonic acid
About This Item
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
USP
pf
199-201 °C (dec.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
chave InChI
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)