Documentos Principais
1231615
USP
Ecamsule Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,4-Benzenedimethanol, p-Phenylene dicarbinol, p-Phenylenedimethanol, p-Xylene-α,α′-diol, p-Xylylene dialcohol, NSC 5097
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
138.16
Beilstein:
2042077
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1231615 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ecamsule
fabricante/nome comercial
USP
p.e.
138-143 °C/1 mmHg (lit.)
pf
114-118 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4,9-10H,5-6H2
chave InChI
BWVAOONFBYYRHY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ecamsule Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Ecamsule Solution
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)