1225533
USP
Doxepin Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(3E)-3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, N-Desmethyl (E)-doxepin hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
doxepin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N(CC\C=C1\c2c(cccc2)OCc3c\1cccc3)C
InChI
1S/C18H19NO.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H/b16-10+;
chave InChI
GNPPEZGJRSOKRE-QFHYWFJHSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Doxepin Hydrochloride
- Doxepin Hydrochloride Capsules
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)