Documentos Principais
1225496
USP
Doxazosin Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Amino-6,7-dimethoxy-1H-quinazolin-2-one hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11N3O3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
257.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1225496 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
família API
doxazosin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecules)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[nH]1c2c(c(n[c]1=O)N)cc(c(c2)OC)OC
InChI
1S/C10H11N3O3.ClH/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)12-10(14)13-9(5)11;/h3-4H,1-2H3,(H3,11,12,13,14);1H
chave InChI
DRRJLUGFNPKNAP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Doxazosin Related Compound G USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Doxazosin Tablets
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)