1222501
USP
Disopyramide phosphate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Disopyramide phosphate salt, α-Diisopropylaminoethyl-α-phenylpyridine-2-acetamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
disopyramide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O.CC(C)N(CCC(C(N)=O)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C
InChI
1S/C21H29N3O.H3O4P/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25);(H3,1,2,3,4)
chave InChI
CGDDQFMPGMYYQP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Descrição geral
Aplicação
- Disopyramide Phosphate Capsules
- Disopyramide Phosphate Extended-Release Capsules
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)