Documentos Principais
1200917
USP
Dihydrodutasteride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-[2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxo-4-aza-5-androst-1-ene-17-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H32F6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
530.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1200917 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
família API
dutasteride
embalagem
pkg of 25 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Dihydrodutasteride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Dutasteride and Tamsulosin Hydrochloride Capsules
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)