1180026
USP
Dextroamphetamine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Phenylacetone, Benzyl methyl ketone, Phenyl-2-propanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dextroamphetamine
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule I
densidade
1.003 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
chave InChI
QCCDLTOVEPVEJK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup