1180004
USP
Dextroamphetamine sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, monograph mol wt. 368.49 ((C9H13N)2 · H2SO4)
Sinônimo(s):
D-Amphetamine hemisulfate salt, (+)-α-Methylphenethylamine hemisulfate salt, Dextroamphetamine hemisulfate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dextroamphetamine
peso molecular
monograph mol wt. 368.49 ((C9H13N)2 · H2SO4)
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CC(N)Cc1ccccc1.CC(N)Cc2ccccc2
InChI
1S/2C9H13N.H2O4S/c2*1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;1-5(2,3)4/h2*2-6,8H,7,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-;/m00./s1
chave InChI
PYHRZPFZZDCOPH-QXGOIDDHSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC18A2(6571)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Amphetamine Sulfate
- Amphetamine Sulfate Tablets
- Dextroamphetamine Sulfate
- Dextroamphetamine Sulfate Tablets
- Phenylpropanolamine Hydrochloride
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
Analytical standards for drug analysis including heroin, cocaine, amphetamine, and methylenedioxymethamphetamine.