1176000
USP
Dexmedetomidine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
((2,3-Dimethylphenyl)(1H-imidazol-4-yl)methanone)
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1cncc1C(=O)c2c(c(ccc2)C)C
InChI
1S/C12H12N2O/c1-8-4-3-5-10(9(8)2)12(15)11-6-13-7-14-11/h3-7H,1-2H3,(H,13,14)
chave InChI
RXMJMOMMINVJMY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)