Documentos Principais
1151709
USP
Cumene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(1-Methylethyl)benzene, 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene, NSC 8776
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
120.19
Beilstein:
1236613
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1151709 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
9.7 mmHg ( 37.7 °C)
família API
cumene
temperatura de autoignição
797 °F
Lim. expl.
6.5 %
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.491 (lit.)
p.e.
152-154 °C (lit.)
pf
−96 °C (lit.)
densidade
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
chave InChI
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Ph
Aplicação
Cumene USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)