Documentos Principais
32736
Supelco
Carprofen-d3
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
6-Chloro-α-methyl-d3-9H-carbazole-2-acetic acid
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 5.231,00
R$ 5.231,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 5.231,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15D3H9ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
276.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 5.231,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(C(O)=O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)/i1D3
chave InChI
PUXBGTOOZJQSKH-FIBGUPNXSA-N
Descrição geral
Carprofen-d3 is the deuterated analog of the nonsteroidal anti-inflammatory drug, carprofen.[1]
Aplicação
Carprofen-d3 may be used as an analytical standard for the determination of carprofen in animal muscles[1][2] and milk samples[3] by liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Determination of non-steroidal anti-inflammatory drugs and their metabolites in milk by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Jedziniak P, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 403(10), 2955-2963 (2012)
Piotr Jedziniak et al.
Analytica chimica acta, 672(1-2), 85-92 (2010-06-29)
A confirmatory method for the determination of residues of nine non-steroidal anti-inflammatory drugs and one metabolite in animal muscles has been developed. After enzymatic hydrolysis samples were extracted with acetonitrile and cleaned up using alumina and C(18) SPE cartridges. Liquid
Simultaneous determination of residues of non-steroidal anti-inflammatory drugs and glucocorticosteroids in animal muscle by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Jedziniak P, et al.
Food Analytical Methods, 9(6), 1837-1848 (2016)