1140702
USP
Clorsulon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Amino-6-(trichlorovinyl)-1,3-benzenedisulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
clorsulon
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(\C(Cl)=C(\Cl)Cl)c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C8H8Cl3N3O4S2/c9-7(8(10)11)3-1-4(12)6(20(14,17)18)2-5(3)19(13,15)16/h1-2H,12H2,(H2,13,15,16)(H2,14,17,18)
chave InChI
QOVTVIYTBRHADL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Ivermectin and Clorsulon Injection
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)