1140597
USP
Clopidogrel Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(RS)-Methyl (2-chlorophenyl)-4,5-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-6(7H)-acetate hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
clopidogrel
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC)C(N1CCC(C=CS2)=C2C1)C3=CC=CC=C3Cl.Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.ClH/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-11-7-9-21-14(11)10-18;/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;1H
chave InChI
SYAKRIYLSOOCKW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Also used to prepare standard, system suitability stock, and system suitability solution during the assay and impurity analysis of clopidogrel bisulfate and clopidogrel tablets by using liquid chromatography coupled with UV detector.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3