1097104
USP
Cefadroxil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cefadroxil monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cefadroxil
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S1[C@H]2N(C(=C(C1)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccc(cc3)O.O
InChI
1S/C16H17N3O5S.H2O/c1-7-6-25-15-11(14(22)19(15)12(7)16(23)24)18-13(21)10(17)8-2-4-9(20)5-3-8;/h2-5,10-11,15,20H,6,17H2,1H3,(H,18,21)(H,23,24);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1
chave InChI
NBFNMSULHIODTC-CYJZLJNKSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Cefadroxil Capsules
- Cefadroxil Tablets
- Cefadroxil for Oral Suspension
- Cefprozil
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)