1078766
USP
Bupropion Hydrochloride Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bupropion
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-6,11H,1H3
chave InChI
PRVHLTNNKRCHGO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Bupropion Hydrochloride
- Bupropion Hydrochloride Extended-Release Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3