1078336
USP
Bumetanide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Nitro-4-phenoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bumetanide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C13H10N2O7S/c14-23(20,21)11-7-8(13(16)17)6-10(15(18)19)12(11)22-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,(H,16,17)(H2,14,20,21)
chave InChI
NXJUSSNAIUIVKY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3