Documentos Principais
GF58541272
Cadmium
powder, max. particle size 60 micron, weight 100 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
CD006020
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.357,00
R$ 3.357,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.357,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cd
Número CAS:
Peso molecular:
112.41
Beilstein:
8137359
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101710
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 3.357,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.9%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 585-412-72
resistividade
7.27 μΩ-cm, 22°C
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
60 μm
p.e.
765 °C (lit.)
pf
320.9 °C (lit.)
densidade
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
chave InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Pyr. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Kidney,Lungs,Bone
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)